Tétrabutylammonium hydroxyde 37% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
T1948-25ML T1948-500ML
TCIAT1948-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAT1948-25ML TCIAT1948-500ML
Tétrabutylammonium hydroxyde 37% dans le methanol
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e75978a90d30b3709eaf134d63773e77bb784e9&vid=72616a069e7d9e80dbe462d1cbcf5430b4412a43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 37.0 to 40.7 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité