Tétrabutylammonium hydroxyde 55% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
16198.18 16198.30 16198.A1
16198.18EA 75.3 EUR InStock
16198.18 16198.30 16198.A1
Tétrabutylammonium hydroxyde 55% (p/p) en solution aqueuse
Tétrabutylammonium hydroxyde
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Density: 0.97 Refractive Index: 1.435 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow pH: 14 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
As a reagent for ion-pair extractions
Formule: C₁₆H₃₇NO
Densité: 0.97
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité