1,2-Pentadiène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0805-1G P0805-5G
TCIAP0805-1GEA 312 EUR InStock
TCIAP0805-1G TCIAP0805-5G
1,2-Pentadiène ≥95.0% (par GC)
1,2-Pentadiène
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039943
Numéro CAS: 591-95-7
EINECS: 209-737-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d50b58a1cdb93c3a45c2b0a288f0f0a1bae5be&vid=25d50b58a1cdb93c3a45c2b0a288f0f0a1bae5be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité