3,3-Dimethylpiperidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25753.03 H25753.MD H25753.06
H25753.03EA 186 EUR InStock
H25753.03 H25753.MD H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Purity: 95% CAS No.: 1193-12-0 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Amine-like Boiling Point: 134-136° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005995
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C
Densité: 0.81
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005995
Numéro CAS: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité