Nanofine principalement cis 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Lupetidine
B24524.06 B24524.18
B24524.06EA 27.7 EUR InStock
B24524.06 B24524.18
Nanofine principalement cis 99%
Nanofine
Used as a base for the isolation of naturally-occurring carboxylic acids as their crystalline salts
Purity: 99% CAS No.: 504-03-0 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -20° Boiling Point: 126-129° Beilstein Reference: 79827 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00066304
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 126…129 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0.832
Point d'éclair: 11 °C (51 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066304
Numéro CAS: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité