cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-2,6-Lupetidine
D1198-25ML D1198-500ML D1198-100ML
TCIAD1198-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAD1198-25ML TCIAD1198-500ML TCIAD1198-100ML
cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00066304
Numéro CAS: 766-17-6
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f46df621dbd8b54f2a4de2afe0b4559157712a31&vid=f46df621dbd8b54f2a4de2afe0b4559157712a31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité