4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fomepizole
206970010 206970050 206970250
ACRO206970010EA 71.9 EUR InStock
ACRO206970010 ACRO206970050 ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (6 mmHg)
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005245
Numéro CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité