4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fomepizole
M0774-1G M0774-5G
TCIAM0774-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0774-1G TCIAM0774-5G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00005245
Numéro CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
Merck Index: 14,04226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d262f283ed5bd7cc8eb070dc8fab3947c5cad491&vid=d262f283ed5bd7cc8eb070dc8fab3947c5cad491&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité