2'-Ethoxyacetanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0103-500GEA 679 EUR InStock
TCIAA0103-500G TCIAA0103-25G
2'-Ethoxyacetanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Ethoxyacetanilide
Other Product Names / Synonyms: N-Acetyl-2-ethoxyaniline, 2'-Ethoxyacetanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059228
Numéro CAS: 581-08-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/49/28927549.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité