N,N-Diisopropyléthylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0006-25ML D0006-500ML
TCIAD0006-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAD0006-25ML TCIAD0006-500ML
N,N-Diisopropyléthylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diisopropyléthylènediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00015015
Numéro CAS: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe301794f42fd4cb7d2e73825f734e1ed25a6b6&vid=afe301794f42fd4cb7d2e73825f734e1ed25a6b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité