Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid


045058-25G 045058-5G
FLUO045058-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045058-25G FLUO045058-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid


Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412186
Numéro CAS: 328-67-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité