2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
009858-1G 009858-5G
FLUO009858-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009858-1G FLUO009858-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631588
Numéro CAS: 62089-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité