2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
44755.03EA 271 EUR InStock
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Point de fusion: 195…497 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181194
Numéro CAS: 402-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité