Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Difluoropicolinic acid

Synonyms: 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid

046203-1G 046203-5G
FLUO046203-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046203-1G FLUO046203-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid


Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664124
Numéro CAS: 745784-04-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité