2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3680-1G D3680-5G
TCIAD3680-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD3680-1G TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (par GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Formule: C₅H₄Cl₂S
MW: 167,06 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022490
Numéro CAS: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&vid=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité