Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0995-5GEA 476 EUR InStock
TCIAT0995-1G TCIAT0995-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide
Formule: C₂₁H₂₁OP
MW: 320,3646 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059321
Numéro CAS: 797-70-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/76/28995076.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité