Zirconium carbide ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 200 ppm Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
35808.18EA 103 EUR InStock
35808.18 35808.30
Zirconium carbide ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 200 ppm Hf)
Zirconium carbide
Formule: CZr
MW: 103,235 g/mol
Point de fusion: 3540 °C
Densité: 6,73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049640
Numéro CAS: 12070-14-3
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité