3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1977-1G M1977-5G
TCIAM1977-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1977-1G TCIAM1977-5G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428590
Numéro CAS: 3556-60-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d496ea81ea1ef3a7faff6b1b4bab6f0714dd98af&vid=d496ea81ea1ef3a7faff6b1b4bab6f0714dd98af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité