Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24200.18EA 145 EUR InStock
B24200.18 B24200.09
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formule: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 76…77 °C (20 mmHg)
Densité: 1,06
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010650
Numéro CAS: 7424-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité