4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD H32680.03
H32680.MDEA 62 EUR InStock
H32680.MD H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 199287-52-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD08458005
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,11 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458005
Numéro CAS: 199287-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité