3-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19324.03 L19324.06
L19324.03EA 159 EUR InStock
L19324.03 L19324.06
3-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
3-Fluorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 394-50-3 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.12 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1932806
Formule: C₇H₅FO₂
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003319
Numéro CAS: 394-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité