3-Fluorosalicylaldehyde
Synonyms: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
006235-1G 006235-5G
FLUO006235-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006235-1G FLUO006235-5G
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003319
Numéro CAS: 394-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité