3-Fluorosalicylaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0625-1G F0625-5G
TCIAF0625-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAF0625-1G TCIAF0625-5G
3-Fluorosalicylaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-Fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Numéro MDL: MFCD00003319
Numéro CAS: 394-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d27509177559cf965055f8b771a89319b46c071&vid=1d27509177559cf965055f8b771a89319b46c071&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité