Tetrafluoroisophthalic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
T1374-1G T1374-5G
TCIAT1374-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT1374-1G TCIAT1374-5G
Tetrafluoroisophthalic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrafluoroisophthalic acid
Formule: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,0927 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042379
Numéro CAS: 1551-39-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed1fc30d3fdb5cc48924a673f63e6afe255bcdf8&vid=ed1fc30d3fdb5cc48924a673f63e6afe255bcdf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 214.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité