3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0162-25ML I0162-500ML
TCIAI0162-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0162-25ML TCIAI0162-500ML
3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Isopropoxypropylamine
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00008220
Numéro CAS: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef06b8c5858921fd9486e664a931086e46d2461f&vid=ef06b8c5858921fd9486e664a931086e46d2461f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité