4-Methoxy-N-methylaniline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Methyl-p-anisidine
M1743-1G M1743-5G
TCIAM1743-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1743-1G TCIAM1743-5G
4-Methoxy-N-methylaniline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxy-N-methylaniline
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00008399
Numéro CAS: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61bdac82ebf8ac63ee50f8ba1413f59f94fb17d5&vid=61bdac82ebf8ac63ee50f8ba1413f59f94fb17d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité