Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18292.18EA 438 EUR InStock
A18292.18 A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Formule: C₁₄H₁₅P
MW: 214,24 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (1 mmHg)
Densité: 1,048
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015170
Numéro CAS: 607-01-2
ONU: 3278
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité