Ethyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0519-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAE0519-5G
Ethyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC)
Ethyldiphenylphosphine
Formule: C₁₄H₁₅P
MW: 214,24 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00015170
Numéro CAS: 607-01-2
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/30/28968030.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité