Isopropyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0583-1G I0583-5G
TCIAI0583-1GEA 55 EUR InStock
TCIAI0583-1G TCIAI0583-5G
Isopropyldiphenylphosphine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Isopropyldiphenylphosphine
Formule: C₁₅H₁₇P
MW: 228,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015028
Numéro CAS: 6372-40-3
EINECS: 228-902-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324b0602dc9158c7a86fe3a306e17bfdd3b3f002&vid=324b0602dc9158c7a86fe3a306e17bfdd3b3f002&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité