2-Ethylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0470-25G E0470-5G
TCIAE0470-25GEA 516 EUR InStock
TCIAE0470-25G TCIAE0470-5G
2-Ethylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Ethylthiazole
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00085193
Numéro CAS: 15679-09-1
EINECS: 239-755-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2915d8a67c59638e413f2bd6564b49532baee0d&vid=c2915d8a67c59638e413f2bd6564b49532baee0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité