4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
009627-1G 009627-5G
FLUO009627-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009627-1G FLUO009627-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formule: C₉H₁₅NS
MW: 169,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053136
Numéro CAS: 53498-32-1
EINECS: 258-586-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité