4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
009626-1G 009626-5G
FLUO009626-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009626-1G FLUO009626-5G
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
Numéro MDL: MFCD00053125
Numéro CAS: 873-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité