4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0718-25GEA 148 EUR InStock
TCIAE0718-25G TCIAE0718-5G
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (par GC)
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00053125
Numéro CAS: 873-64-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/34/28968134.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité