2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19952.06EA 601 EUR InStock
L19952.06 L19952.MD L19952.03
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Point de fusion: ∼ 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039321
Numéro CAS: 681812-07-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité