4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0532-1G F0532-5G
TCIAF0532-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0532-1G TCIAF0532-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b6f6ba17737f53e45ea0ba8f5c8b836ae4cdb99&vid=4b6f6ba17737f53e45ea0ba8f5c8b836ae4cdb99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité