Silicium ≥99%, poudre cristalline APS ∼100 nm, synthétisé par plasma
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46308.10 46308.04 46308.09 46308.18
46308.10EA 0 EUR InStock
46308.10 46308.04 46308.09 46308.18
Silicium ≥99%, poudre cristalline APS ∼100 nm, synthétisé par plasma
Silicium
Purity: 99% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité