N-Éthyldiisopropylamine ∼10% dans le DMF pour détection d'amines primaires
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2937-10MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2937-10ML
N-Éthyldiisopropylamine ∼10% dans le DMF pour détection d'amines primaires
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/83/28980083.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 9.0 to 12.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité