1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27872.09EA 92.7 EUR InStock
H27872.09
1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
1-Bromo-2-hexadecanone
Formule: C₁₆H₃₁BrO
MW: 319,32 g/mol
Point de fusion: 54…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777089
Numéro CAS: 21436-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité