Chloroformiate de 2-méthoxyéthyle tech. 85%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25937.AAEA 48.2 EUR InStock
H25937.AA H25937.AC
Chloroformiate de 2-méthoxyéthyle tech. 85%, grade technique
Chloroformiate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C
Densité: 1,192
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058932
Numéro CAS: 628-12-6
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité