3-Ethoxypropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E0053-25ML E0053-5ML
TCIAE0053-25MLEA 103 EUR InStock
TCIAE0053-25ML TCIAE0053-5ML
3-Ethoxypropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Ethoxypropionic acid
Formule: C₅H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00058997
Numéro CAS: 4324-38-3
EINECS: 224-357-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef25a5693804c627b1f639e71d058546ff2f3a9d&vid=ef25a5693804c627b1f639e71d058546ff2f3a9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité