Ethyl phenylcyanoacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1255-25G P1255-5G
TCIAP1255-25GEA 138 EUR InStock
TCIAP1255-25G TCIAP1255-5G
Ethyl phenylcyanoacetate ≥95.0% (par GC)
Ethyl phenylcyanoacetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00001866
Numéro CAS: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a32814c1dc81e065909ec0cb1abdaa3fc569face&vid=a32814c1dc81e065909ec0cb1abdaa3fc569face&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité