Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
M1331-25G M1331-5G
TCIAM1331-25GEA 156 EUR InStock
TCIAM1331-25G TCIAM1331-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017205
Numéro CAS: 18927-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef2b9f891630246c226ae57c9e90104ed0097687&vid=ef2b9f891630246c226ae57c9e90104ed0097687&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité