Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1330-25G M1330-500G
TCIAM1330-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1330-25G TCIAM1330-500G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (par GC)
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00008454
Numéro CAS: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&vid=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité