Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-4-fluoro-2-iodotoluene

Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-4-iodo-5-methylbenzene

034768-1G 034768-5G
FLUO034768-1GEA 36.25 EUR InStock
FLUO034768-1G FLUO034768-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-iodotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-iodotoluene


Formule: C₇H₅BrFI
MW: 314,9200 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800686
Numéro CAS: 861928-20-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité