Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-fluoro-5-iodotoluene

Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-4-iodo-2-methylbenzene

034764-1G 034764-5G
FLUO034764-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034764-1G FLUO034764-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-iodotoluene
2-Bromo-4-fluoro-5-iodotoluene


Formule: C₇H₅BrFI
Numéro MDL: MFCD09800683
Numéro CAS: 677777-56-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité