3-Bromocarbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3458-5GEA 88 EUR InStock
TCIAB3458-5G TCIAB3458-25G
3-Bromocarbazole ≥97.0% (par GC)
3-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00222621
Numéro CAS: 1592-95-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/19/28934819.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité