Dicyclohexylphenylphosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2411-1G D2411-5G
TCIAD2411-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD2411-1G TCIAD2411-5G
Dicyclohexylphenylphosphine ≥95.0% (par GC)
Dicyclohexylphenylphosphine
Formule: C₁₈H₂₇P
MW: 274,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003854
Numéro CAS: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73529719e81e9aa56eca1d97615413cef7908220&vid=73529719e81e9aa56eca1d97615413cef7908220&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité