2,4,6-Tribromobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0619-1G T0619-5G
TCIAT0619-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT0619-1G TCIAT0619-5G
2,4,6-Tribromobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,6-Tribromobenzoic acid
Formule: C₇H₃Br₃O₂
MW: 358,8095 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059882
Numéro CAS: 633-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a098131e8fd6d337d0c98101f7cddd528c15bbf&vid=3a098131e8fd6d337d0c98101f7cddd528c15bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité