3-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-2-nitrobenzene
B3486-1G B3486-5G
TCIAB3486-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB3486-1G TCIAB3486-5G
3-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0314 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD11101044
Numéro CAS: 500298-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca88bd6044d8e39a167ca1afa59ce5e717cbced4&vid=ca88bd6044d8e39a167ca1afa59ce5e717cbced4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité