1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3876-25G B3876-5G
TCIAB3876-25GEA 250 EUR InStock
TCIAB3876-25G TCIAB3876-5G
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formule: C₁₂H₁₇BrO
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00173753
Numéro CAS: 30752-19-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11853bd7a5a7d9a0fe8fd9448dc4571cd8924975&vid=11853bd7a5a7d9a0fe8fd9448dc4571cd8924975&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2260 to 1.2300
Refractive index n20/D 1.5220 to 1.5260
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité